Läs mer
Gosselin™ Plastic Serological Pipets
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
Färg:
Natural
Yellow
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Beskrivning
- Graduated
- Polystyrene
- Nonpyrogenic/Noncytotoxic/Nonhaemolytic
- Color coded hydrophobic plug
- Single piece construction
Specifikationer
Specifikationer
| Aspiratorplugg | Hydrophobe plug |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 11137 |
| Material | Polystyrene |
| För användning med (applikation) | Used in dairy, environment, industries, microbiology |
| Graderad | Yes |
| Kvantitet | 1000 Pack |
| Tipsstil | Narrow End |
| Färg | Natural |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Längd (metrisk) | 270 mm |
| Visa mer |