Läs mer
Gosselin™ Överföringspipetter, PE
Produktkod. 12367447
Change view
Kvantitet:
5000/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5000
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12367447 5000/Cs. Paket med 5000
1 options
Produktkod. 12367447 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer PAS300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2345.00 SEK
    1427.44 SEK / Paket med 5000
    Save 917.56 SEK
    39% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för vätskeöverföringar med små volymer. Gosselin™ Transferpipetter, PE är tillverkade av polyeten och graderade för bekväm mätning.
  • Polyetenkonstruktion
  • Graderad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Används inom mejeri, miljö, industri, mikrobiologi
Kvantitet 5000/Cs.
Förpackningstyp 500:-/kartong
Färg Naturlig
Volym (metrisk) 3 mL
Längd (metrisk) 150 mm