Läs mer
Gosselin™ Gosselin™ Polypropen 10 ml runda rör
Beskrivning
- Naturlig polypropen
- Nominell kapacitet på 10 ML
- Certifierad i enlighet med EC °N 1935/2004, ISO 11137 : Noll
- Utan propp/lock
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 11137 |
| Stängningsmaterial | Hold (Håll) |
| Färg | Naturlig |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med | För klinisk, mejeri, miljö, industri, mikrobiologi |
| Förpackning | 250BG |
| Kvantitet | 1250 kartong |
| Kantad | Nej |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |