Läs mer
Gosselin™ Polypropen 10 ml runda rör
Produktkod. p-8002456
Förslutningstyp:
Ingår ej
Rak mössa
Wing Cap
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 1250
Produktkod. 11758064
Brand: Gosselin TR9523
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen. Gosselin™ Polypropen 10mL Round-Base Tubes proppar säljs separat.
  • Naturlig polypropen
  • Nominell kapacitet på 10 ML
  • Certifierad i enlighet med EC °N 1935/2004, ISO 11137 : Noll
  • Utan propp/lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, IVD, ISO 11137
Stängningsmaterial Hold (Håll)
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Polypropen
För användning med För klinisk, mejeri, miljö, industri, mikrobiologi
Förpackning 250BG
Kvantitet 1250 kartong
Kantad Nej
Sterilitet Sterila
Diameter (metrisk) 15.4 mm
Förslutningstyp Ingår ej
Produkttyp Provrör