Läs mer
Gosselin™ Polypropenhinkar med handtag
Beskrivning
- Icke steril
- Bekvämt bärhandtag
- Förslutning med manipuleringssäker försegling
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hink |
| Kapacitet (metrisk) | 5700 ml |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | CE, IVD, EC N °1935/2004 |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Botten | 188 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 210 mm |
| Diameter (metrisk) Överst | 226 mm |
| Höjd (metrisk) | 195 mm |
| Visa mer |