Läs mer
Gosselin™ Polypropenhinkar med handtag
Produktkod. 11753264
Change view
Kapacitet (metrisk):
3000 ml
5700 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 45
Paket med 75
Paket med 80
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11753264 3000 ml Paket med 80
11743264 - Paket med 20
11762525 - Paket med 10
11719535 - Paket med 75
11733264 5700 ml Paket med 45
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11753264 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer JT3001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt alternativ för allmän förvaring i laboratoriet. Gosselin™ Polypropenhinkar med handtag är tillverkade av vitfärgad polypropenplast.
  • Icke steril
  • Bekvämt bärhandtag
  • Förslutning med manipuleringssäker försegling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Hink
Kapacitet (metrisk) 3000 ml
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Botten 172 mm
Diameter (metrisk) Yttre 184 mm
Diameter (metrisk) Överst 200 mm
Höjd (metrisk) 139 mm
Inkluderar Snäpplock, handtag och lock
Kvantitet 80 Pk.