Läs mer
Gosselin™ Koniska behållare
Beskrivning
- Stöttålig
- Gjutna graderingar utanför på klara behållare; gjutna inre gradering på vita behållare
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Behållare |
| Förslutning ingår | Nej |
| Graderad | Ja |
| Material | Polypropen |
| Form | Konisk, Cylindrisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 400 ml |
| Certifikat och efterlevnad | CE, IVD, EC N °1935/2004 |
| Förslutningstyp | Ingen mössa |
| Färg | Naturlig |
| Visa mer |