Läs mer
Gosselin™ Koniska behållare
Produktkod. 11783164
Change view
Kapacitet (metrisk):
200 ml
400 ml
1000 ml
Färg:
Naturlig
Vitt
Diameter (metrisk):
62 mm
85 mm
105 mm
Förslutning ingår:
Ja
Ja (omonterad)
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 220
Paket med 250
Paket med 460
Paket med 660
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Diameter (metrisk) Förslutning ingår Förpackningsstorlek
11783164 400 ml Naturlig 85 mm Ja (omonterad) Paket med 460
11871091 200 ml Naturlig 62 mm Ja (omonterad) Paket med 660
12612225 1000 ml Naturlig 105 mm Ja Paket med 120
11783154 1000 ml Naturlig 105 mm Ja (omonterad) Paket med 250
11730084 200 ml Naturlig 62 mm Ja Paket med 220
11793154 1000 ml Naturlig 105 mm Nej Paket med 250
11819002 200 ml Naturlig 62 mm Nej Paket med 660
11703174 400 ml Naturlig 85 mm Nej Paket med 460
12612205 1000 ml Vitt 105 mm Ja (omonterad) Paket med 120
11809012 200 ml Vitt 62 mm Ja Paket med 660
11743174 400 ml Vitt 85 mm Ja Paket med 460
11723174 1000 ml Vitt 105 mm Ja Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11783164 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer PC40001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3242.65 SEK
    2878.35 SEK / Paket med 460
    Save 364.30 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger säker och säker förvaring i laboratoriet. Gosselin™ Koniska behållare är tillverkade av antingen klar eller vit polypropen.
  • Stöttålig
  • Gjutna graderingar utanför på klara behållare; gjutna inre gradering på vita behållare
  • Snäpplock av polyeten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Behållare med skruvlock
Förslutning ingår Ja (omonterad)
Graderad Ja
Material Polypropen
Form Konisk, Cylindrisk
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 400 ml
Certifikat och efterlevnad EC N°1935/2004
Stängningsfärg Naturlig
Förslutningstyp Snap Cap
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) 85 mm
Examen 50 mL
Höjd (metrisk) 100 mm
Inkluderar Naturlig LDPE snäpplock
nr per ärende 460/Cs.