Läs mer
Gosselin™ Koniska behållare
Beskrivning
- Stöttålig
- Gjutna graderingar utanför på klara behållare; gjutna inre gradering på vita behållare
- Snäpplock av polyeten
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Behållare med skruvlock |
| Förslutning ingår | Ja (omonterad) |
| Graderad | Ja |
| Material | Polypropen |
| Form | Konisk, Cylindrisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 200 ml |
| Certifikat och efterlevnad | EC N°1935/2004 |
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Förslutningstyp | Snap Cap |
| Visa mer |