Läs mer
Gosselin™ Konisk behållare, PP
Description
- Slitstark polypropenkonstruktion
- Konisk form
- Platt botten
- Röd skruvlocksstängning
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 74 mm |
| Inkluderar | Skruvlock |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 200/Cs |
| Antal per förpackning | 200/Pk |
| Vikt (metrisk) | 0.01 kg |
| Stängningsfärg | Rött |
| Klarhet | Naturlig |
| Show More |