Läs mer
Gosselin™ Pipettbehållare
Produktkod. 11703313
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11703313 5 L Paket med 16
1 options
Produktkod. 11703313 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer PIPB01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3130.00 SEK
    1660.13 SEK / Paket med 16
    Save 1469.87 SEK
    46% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett utmärkt alternativ för bortskaffande av avfall i laboratoriet. Gosselin™ Pipettbehållaren har en robust kropp av polypropenplast.
  • Icke steril
  • Autoklaveringsbar
  • Medicinsk och bärbar användning
  • Definitiv manipuleringssäker stängning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 L
Färg Gult
Disponibel Engångsbruk
Höjd (metrisk) 166 mm
Längd (metrisk) 343 mm
Bredd (metrisk) 155 mm