Läs mer
Gosselin™ Slide Mailer av polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Glidkapacitet | 2 |
| Färg | Naturlig |
| Enheten håller | Bilder |
| Mått (L x B) | 85 x 72 mm |
| Mått (L x B x H) | 85 x 72 x 5 mm |
| Höjd (engelska) | 0,19 tum |
| Höjd (metrisk) | 5 mm |
| Längd (engelska) | 3,3 tum. |
| Längd (metrisk) | 85 mm |
| Material | Polypropen |
| Visa mer |