Läs mer
Gosselin™ Raka behållare med gångjärnslock
Produktkod. 11713154
Kapacitet (metrisk):
45 mL
50 mL
90 mL
300 mL
Stängningsfärg:
Blått
Natural
Naturlig
nr per ärende:
240/Cs.
350/Cs.
650/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 240
Paket med 350
Paket med 650
Produktkod. 11713154
Brand: Gosselin™ FL5201
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger säker och säker förvaring, med optimerad volym för mjölkprovtagning. Gosselin™ Raka behållare med gångjärnslock är tillverkade av antingen klar eller blå polystyren.
  • Shock resistant
  • Auto-stable hinged cap
  • With or without writing area
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Container
Förslutning ingår Yes
Graderad No
Material Polypropylene
Form Straight, Cylindrical
Sterilitet Non-sterile
Kapacitet (metrisk) 45 mL
Certifikat och efterlevnad EC N°1935/2004
Stängningsfärg Natural
Förslutningstyp Hinged Cap
Färg Natural
Diameter (metrisk) 29 mm
Höjd (metrisk) 85 mm
Inkluderar Natural Polypropylene hinged cap
nr per ärende 650/Cs.