Läs mer
Gosselin™ Raka behållare med gångjärnslock
Produktkod. 11793144
Change view
Kapacitet (metrisk):
45 ml
50 ml
90 ml
300 ml
Stängningsfärg:
Blått
Naturlig
nr per ärende:
240/Cs.
350/Cs.
650/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 240
Paket med 350
Paket med 650
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsfärg nr per ärende Förpackningsstorlek
11793144 300 ml Naturlig 240/Cs. Paket med 240
12622135 300 ml Blått 240/Cs. Paket med 240
11713154 45 ml Naturlig 650/Cs. Paket med 650
11723154 50 ml Naturlig 650/Cs. Paket med 650
12672125 50 ml Blått 650/Cs. Paket med 650
11743154 90 ml Naturlig 350/Cs. Paket med 350
11753154 90 ml Blått 350/Cs. Paket med 350
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11793144 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer FL30001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2101.61 SEK
    2013.26 SEK / Paket med 240
    Save 88.35 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger säker och säker förvaring, med optimerad volym för mjölkprovtagning. Gosselin™ Raka behållare med gångjärnslock är tillverkade av antingen klar eller blå polystyren.
  • Stöttålig
  • Autostabil gångjärnslock
  • Med eller utan skrivyta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Behållare med skruvlock
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Material Polypropen
Form Rak, cylindrisk
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 300 ml
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004
Stängningsfärg Naturlig
Förslutningstyp Gångjärnsmössa
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) 75 mm
Höjd (metrisk) 88 mm
Inkluderar Naturlig polypropylen gångjärnslock
nr per ärende 240/Cs.