Läs mer
Gosselin™ Petriskål av polystrene
Produktkod. 11758573
Change view
Diameter (metrisk):
55 mm
140 mm
Höjd (metrisk):
14,2 mm
15 mm
20,6 mm
Ventilera:
0
3
6
Sterilitet:
Aseptic
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1620
Paket med 176
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) Ventilera Sterilitet Förpackningsstorlek
11758573 55 mm 14,2 mm 6 Aseptic Paket med 1620
15268043 140 mm 20,6 mm 3 Aseptic Paket med 176
11718593 - 15 mm 0 Sterila Paket med 176
15258043 140 mm 20,6 mm 3 Sterila Paket med 176
11788573 55 mm 14,2 mm 0 Sterila Paket med 1620
11778573 55 mm 14,2 mm 0 Aseptic Paket med 1620
11708593 140 mm 20,6 mm 0 Aseptic Paket med 176
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11758573 Leverantör Gosselin Leverantörsnummer BP5306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2886.88 SEK
    2680.61 SEK / Paket med 1620
    Save 206.27 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kristallpolystyrenfat, med optimal planhet.
  • Lämplig för aseptisk produktion
  • Steriliserad genom bestrålning
  • Platt botten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EC N°1935/2004, ISO 11137, Aseptisk
Färg Naturlig
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Aseptic
Typ Petriskål
Räkna väl 1
För användning med (applikation) För användning inom klinisk, miljö, industri, mikrobiologi
Ventilera 6
Höjd (metrisk) 14,2 mm
Diameter (metrisk) 55 mm