Läs mer
Gosselin™ Petriskål av polystrene
Produktkod. 11788573
Diameter (metrisk):
55 mm
140 mm
Höjd (metrisk):
14.2 mm
20.6 mm
Ventilera:
0
3
6
Förpackningsstorlek:
Paket med 1620
Paket med 176
Produktkod. 11788573
Brand: Gosselin BP5002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kristallpolystyrenfat, med optimal planhet.
  • Lämplig för aseptisk produktion
  • Steriliserad genom bestrålning
  • Platt botten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad CE, IVD, EC N °1935/2004, ISO 11137
Färg Naturlig
Material Polystyren
Form Rund
Sterilitet Sterila
Typ Petriskål
Räkna väl 1
För användning med (applikation) För användning inom klinisk, miljö, industri, mikrobiologi
Kvantitet 1620 kartong
Ventilera 0
Höjd (metrisk) 14.2 mm
Diameter (metrisk) 55 mm