Läs mer
Gosselin™ Polystyren 10 ml runda rör
Produktkod. 11717325
Diameter (metrisk):
15,4 mm
16 mm
17,8 mm
Förslutningstyp:
Ingår ej
Ingår ej
Rak mössa
Wing Cap
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 1250
Produktkod. 11717325
Brand: Gosselin TL9501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av polystyren. Gosselin™ Polystyren 10 ml runda rör är lämpliga för kliniska, livsmedels- och industriella miljöer.
  • Round base
  • Polystyrene
  • Natural (clear) color
  • Safe for food
  • Certified EC N°1935/2004, ISO 11137 : Nil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 11137
Färg Natural
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Polystyrene
För användning med For clinical, dairy, environment, industries, microbiology
Förpackning 250BG
Kvantitet 1250 Carton
Kantad No
Sterilitet Non-sterile
Diameter (metrisk) 17,8 mm
Förslutningstyp Ingår ej
Produkttyp Test Tube