Läs mer
Gosselin™ Polystyren 10 ml runda rör
Diameter (metrisk):
15,4 mm
16 mm
17,8 mm
Förslutningstyp:
Ingår ej
Ingår ej
Rak mössa
Wing Cap
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 1250
Beskrivning
- Rund bas
- Polystyren
- Naturlig (klar) färg
- Säker för mat
- Certifierad EC N °1935/2004, ISO 11137 : Noll
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, IVD, ISO 11137 |
| Stängningsfärg | Rött |
| Stängningsmaterial | LDPE |
| Färg | Naturlig |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Material | Polystyren |
| För användning med | För klinisk, mejeri, miljö, industri, mikrobiologi |
| Förpackning | 250BG |
| Kvantitet | 1000 kartong |
| Kantad | Nej |
| Visa mer |