Läs mer
Gosselin™ Polystyren 10 ml runda rör
Produktkod. 11729392
Change view
Diameter (metrisk):
15,4 mm
16 mm
17,8 mm
Förslutningstyp:
Ingår ej
Ingår ej
Rak mössa
Wing Cap
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 1250
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förslutningstyp unitSize
11729392 15,4 mm Rak mössa Paket med 1000
11709392 15,4 mm Ingår ej Paket med 1250
11717325 17,8 mm Ingår ej Paket med 1250
11799382 16 mm Ingår ej Paket med 1000
11719392 15,4 mm Wing Cap Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11729392 Leverantör Gosselin Leverantörsnummer TR9501
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polystyren. Gosselin™ Polystyren 10 ml runda rör är lämpliga för kliniska, livsmedels- och industriella miljöer.
  • Rund bas
  • Polystyren
  • Naturlig (klar) färg
  • Säker för mat
  • Certifierad EC N °1935/2004, ISO 11137 : Noll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, IVD, ISO 11137
Stängningsfärg Rött
Stängningsmaterial LDPE
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Polystyren
Disponibel Återanvändbar
För användning med För klinisk, mejeri, miljö, industri, mikrobiologi
Förpackning 250BG
Kvantitet 1000 kartong
Kantad Nej
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) 15,4 mm
Förslutningstyp Rak mössa
Produkttyp Provrör