Läs mer
Gosselin™ Polystyren 10 ml runda rör
Diameter (metrisk):
15,4 mm
16 mm
17,8 mm
Förslutningstyp:
Ingår ej
Ingår ej
Rak mössa
Wing Cap
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 1250
Beskrivning
- Round base
- Polystyrene
- Natural (clear) color
- Safe for food
- Certified EC N°1935/2004, ISO 11137 : Nil
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 11137 |
| Färg | Natural |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Material | Polystyrene |
| För användning med | For clinical, dairy, environment, industries, microbiology |
| Förpackning | 250BG |
| Kvantitet | 1000 Carton |
| Kantad | No |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Visa mer |