Läs mer
Gosselin™ Serological Graduated Pipettes
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Kvantitet:
1000 Pack
1500 Pack
2000 Pack
400 Pack
4000 Pack
800 Pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 1500
Paket med 2000
Paket med 400
Paket med 4000
Paket med 800
Beskrivning
- Single piece construction
- Color-coded hydrophobic plug
- Nonpyrogenic, noncytotoxic and nonhaemolytic
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polystyrene |
| För användning med (applikation) | For dairy, environment, industries, microbiology |
| Graderad | Yes |
| Kvantitet | 1000 Pack |
| Volym (metrisk) | 10 mL |
| Längd (metrisk) | 294 mm |
| Typ | Graduated Pipet |