Läs mer
Gosselin™ Round-Base provrör
Kapacitet (metrisk):
1 ml
2 ml
Förslutningstyp:
Ingår ej
Rak keps
Rak mössa
Förpackningsstorlek:
Paket med 2500
Paket med 5000
Beskrivning
- For laboratory use
- Compatible with automation systems
- All tubes are CE + IVD marked
- Available with or without closure
- Available as either aseptic or sterile
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Red |
| Stängningsmaterial | LDPE |
| Färg | Natural |
| Kapacitet (metrisk) | 1 ml |
| Material | Polystyrene |
| För användning med | For clinical, dairy, environment, industries, microbiology |
| Förpackning | 2500BG |
| Kvantitet | 10,000 Carton |
| Kantad | No |
| Sterilitet | Sterile |
| Visa mer |