Läs mer
Gosselin™ Round-Base provrör
Kapacitet (metrisk):
1 ml
2 ml
Förslutningstyp:
Ingår ej
Rak keps
Rak mössa
Förpackningsstorlek:
Paket med 2500
Paket med 5000
Beskrivning
- För laboratoriebruk
- Kompatibel med automationssystem
- Alla rör är CE + IVD-märkta
- Finns med eller utan stängning
- Finns som antingen aseptisk eller steril
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, IVD, EC N °1935/2004, ISO 11137 |
| Stängningsfärg | Rött |
| Stängningsmaterial | LDPE |
| Färg | Naturlig |
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Material | Polystyren |
| För användning med | Klinisk, mejeri, miljö, industri, mikrobiologi |
| Inkluderar | Rak keps |
| Förpackning | 1250BG |
| Kvantitet | 5000 kartong |
| Visa mer |