Läs mer
Gosselin™ Round-Base provrör
Produktkod. 11782065
Kapacitet (metrisk):
1 ml
2 ml
Förslutningstyp:
Ingår ej
Rak keps
Rak mössa
Förpackningsstorlek:
Paket med 2500
Paket med 5000
Produktkod. 11782065
Brand: Gosselin™ TL41A01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Providing high resistance to centrifugation up to 3000g with a suitable adaptor in a balanced rotor. Gosselin™ Round-Base Test Tubes are manufactured from polystyrene plastic.
  • For laboratory use
  • Compatible with automation systems
  • All tubes are CE + IVD marked
  • Available with or without closure
  • Available as either aseptic or sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 11137
Färg Natural
Kapacitet (metrisk) 1 ml
Material Polystyrene
Disponibel Single-use
För användning med For clinical, dairy, environment, industries, microbiology
Förpackning 2500BG
Kvantitet 12,500 Carton
Kantad No
Diameter (metrisk) 8.4 mm
Förslutningstyp Ingår ej
Produkttyp Test Tube