Läs mer
Gosselin™ Biohazard Pouch
Längd (metrisk):
170 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Beskrivning
- Durable polypropylene construction
- Conical shape
- Flat bottom
- Red screw-cap closure
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Self-Adhesive Closure |
| Höjd (metrisk) | 270 mm |
| Längd (metrisk) | 170 mm |
| Kvantitet | 2000/Cs. |
| Tjocklek | 40μ m |