Läs mer
Gosselin™ Gosselin™ Runt basrör
Produktkod. 12387527
Kapacitet (metrisk):
2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6000
Produktkod. 12387527
Brand: Gosselin™ TL4002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompatibel med automationssystem
  • Centrifugering upp till 3000 g med lämplig adapter i balanserad rotor
  • Kompatibel med automationssystem
  • För laboratoriebruk
  • Polystyren (PS) eller polypropen (PP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Material Polystyren
Kvantitet 1500/Pk., 6000/Cs.