Läs mer
Corning™ Petriskål med rund botten
Beskrivning
- 65 x 14,5 mm (D x H)
- 0/3/4 ventiler
- Kristallpolystyren (PS)
- Optimal planhet
- Grepplock
- Gjuten galler 10x10 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Med rutnät | Med rutnät |
| Material | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Cellkultur petriskål |
| Räkna väl | 1 |
| nr per ärende | 720/Cs. |
| Antal per förpackning | 20/Pk. |
| Ventilera | Nej |
| Höjd (metrisk) | 14.5 mm |
| Visa mer |