Läs mer
Corning™ S-Diluter-1
Produktkod. 15599783
Change view
Noggrannhet:
Utspädning:< 1 %; Viktning:< 1 % från 5 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Noggrannhet Förpackningsstorlek
15599783 Utspädning:< 1 %; Viktning:< 1 % från 5 g Varje
1 options
Produktkod. 15599783 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer SDILUTER1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Automated food sample diluter suitable for the analysis of a range of sample sizes from 80 to 400mL.
  • Adjustable speed, time, and blending strength
  • Includes a removable bag holder
  • Program setting mode: 9 programs
  • Dual pump mode to reduce dilution time
  • Recordable dilution parameters Accurate
  • Weighing accuracy ≤1% for weights greater than 5 g
  • Dilution accuracy <1%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet Utspädning:< 1 %; Viktning:< 1 % från 5 g
Produkttyp Automated Diluter
För användning med (applikation) Dilution of samples including food, agricultural, chemical, and cosmetic
Inkluderar Removable bag holder
Programminne 9