Läs mer
Corning™ Sterila bestick
Produktkod. 11713114
Change view
Produkttyp:
Kniv
Sked
Längd (metrisk):
125 mm
150 mm
175 mm
Kvantitet:
1000/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Längd (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
11713114 Sked 150 mm 1000/Cs. Paket med 1000
11718623 Kniv 175 mm 1000/Cs. Paket med 1000
11847363 Sked 125 mm 1000/Cs. Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11713114 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer CUIG01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5685.00 SEK
    3053.64 SEK / Paket med 1000
    Save 2631.36 SEK
    46% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förpackad individuellt i manipuleringssäkra blixtlåspåsar. Gosselin™ Sterila bestick hjälper till att hantera primärprover med begränsade risker för korskontaminering.
  • Resistent polystyren (PS) bestick
  • Komplett sortiment
  • Steril provhantering, enkelpåse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sked
Material Polystyren
Färg Vitt
Längd (engelska) 5,9 tum
Längd (metrisk) 150 mm
Kvantitet 1000/Cs.
Storlek Liten
Sterilitet Sterila
Volym (engelska) 0,27 oz.
Volym (metrisk) 8 mL