Läs mer
Corning™ Sterila polyetenblenderpåsar
Produktkod. 11755085
Change view
Kapacitet (metrisk):
400 ml
Beskrivning:
Med fullt filter
Med sidofilter
Utan filter
Kvantitet:
50/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 1500
Paket med 2500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Beskrivning Kvantitet Förpackningsstorlek
11755085 400 ml Utan filter 50/förpackning Paket med 2500
11787919 400 ml Med sidofilter 50/förpackning Paket med 1500
11777919 400 ml Med fullt filter 50/förpackning Paket med 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11755085 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer SM201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3975.00 SEK
    2206.41 SEK / Paket med 2500
    Save 1768.59 SEK
    44% Av
I lager
Universalpåsar för homogen suspension
  • Påsar av polyeten (PE).
  • 80 till 3500 ml
  • Med eller utan filter
  • Spårbarhet på varje filterpåse
  • Sterila
Beställningsinfo
Använd påsklämma, Cat. nr 07-201-979, för att stänga påsar mellan provberedningsstegen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Utan filter
Färg Naturlig
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
nr per ärende 2500/Cs.
Antal per förpackning 500/Pk.
Kvantitet 50/förpackning
Kapacitet (metrisk) 400 ml
Längd (metrisk) 300 mm
Bredd (metrisk) 180 mm