Läs mer
Corning™ Sterila polyetenblenderpåsar
Kapacitet (metrisk):
400 ml
Beskrivning:
Med fullt filter
Med sidofilter
Utan filter
Kvantitet:
50/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 1500
Paket med 2500
Beskrivning
- Påsar av polyeten (PE).
- 80 till 3500 ml
- Med eller utan filter
- Spårbarhet på varje filterpåse
- Sterila
Beställningsinfo
Använd påsklämma, Cat. nr 07-201-979, för att stänga påsar mellan provberedningsstegen.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Med sidofilter |
| Kapacitet (metrisk) | 400 ml |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Sterila |
| nr per ärende | 1500/Cs. |
| Antal per förpackning | 500/Pk. |
| Kvantitet | 50/förpackning |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Bredd (metrisk) | 190 mm |