Läs mer
Corning™ Skruvlock av polypropen med avtagbart handtag, blå, steril
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11773154
Change view
Kapacitet (metrisk):
90 ml
125 ml
Höjd (engelska):
10,82 tum
11,41 tum.
Höjd (metrisk):
27,5 cm
29 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (engelska) Höjd (metrisk) unitSize
11773154 90 ml 11,41 tum. 29 cm -
11733144 125 ml 10,82 tum 27,5 cm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11773154 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer TAFL101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kvalitetsprovtagningsverktyg för säker provhämtning och leverans
  • Blå behållare av polypropen
  • Avtagbart handtag
  • Stöttålig, läckagesäker
  • Inga korskontamineringsrisker
  • Spårbarhetsinformation på varje påse
  • Förpackade individuellt i manipuleringssäkra enkla dragkedjepåsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dipper
Material Polypropen
Inkluderar Avtagbart handtag
Kapacitet (engelska) 3,04 oz.
Kapacitet (metrisk) 90 ml
Sterilitet Sterila
Färg Blått
Certifikat och efterlevnad EG N 1935/2004, ISO 11137
För användning med (applikation) Kvalitetsprovtagningsverktyg för säker provhämtning och leverans
Diameter (engelska) Yttre 1,69 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 4.3 cm
Höjd (engelska) 11,41 tum.
Höjd (metrisk) 29 cm