Läs mer
Corning™ Sterila raka polypropenbehållare med polyetenlock
Beskrivning
- Formsprutad polypropen
- Läcksäker polyeten skruvlock
- Assured Sterile 10 -3
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Sterila |
| Stängningsfärg | Rött |
| Förslutning ingår | Yes |
| Graderad | No |
| Mun | Wide |
| Höjd (metrisk) | 70 mm |
| Kemisk etikett | Unlabeled |
| Visa mer |