Läs mer
Corning™ Halmpipetter, polypropen, sterila
Produktkod. 11562772
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2.2 mL
5 mL
Längd (metrisk):
7.3 cm
19 cm
24 cm
Förpackningstyp:
10/påse
100/påse
25/påse
40 påsar/25 enheter
Kvantitet:
100/påse
1000
3600/Cs.
6000/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 12000
Paket med 3600
Paket med 6000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningstyp Kvantitet Förpackningsstorlek
11562772 1 mL 19 cm 40 påsar/25 enheter 1000 Paket med 1000
11825380 2.2 mL 24 cm 25/påse 6000/Cs. Paket med 6000
12672275 5 mL 7.3 cm 10/påse 3600/Cs. Paket med 3600
11962785 1 mL 19 cm 100/påse 100/påse Paket med 12000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11562772 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer EPI1B01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    698.42 SEK
    518.43 SEK / Paket med 1000
    Save 179.99 SEK
    25% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Minska riskerna för korskontaminering med engångspipetter
  • Produktspårbarhet på varje påse
  • Steril 10 -3
  • Förpackad individuellt i manipuleringssäkra enkla dragkedjor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Kvantitet 1000
Förpackningstyp 40 påsar/25 enheter
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 19 cm
Typ Halmpipett
Disponibel Engångsbruk