Läs mer
Corning™ Halmpipetter, polypropen, sterila
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4429432
Volym (metrisk):
1 mL
2.2 mL
5 mL
Längd (metrisk):
7.3 cm
19 cm
24 cm
Förpackningstyp:
10/påse
100/påse
25/påse
40 påsar/25 enheter
Kvantitet:
100/påse
1000
3600/Cs.
6000/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 12000
Paket med 3600
Paket med 6000
Produktkod. 11562772
Brand: Corning™ EPI1B01
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Minska riskerna för korskontaminering med engångspipetter
  • Produktspårbarhet på varje påse
  • Steril 10 -3
  • Förpackad individuellt i manipuleringssäkra enkla dragkedjor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Kvantitet 1000
Förpackningstyp 40 påsar/25 enheter
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 19 cm
Typ Halmpipett
Disponibel Engångsbruk