Läs mer
Corning™ Steril polystyrenspridare: T-formad
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12662285
Change view
Kvantitet:
700/förpackning
Produktkod. Kvantitet
12662285 700/förpackning
1 options
Produktkod. 12662285 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer ETAT04
Beräknad leverans: 15-10-2026
T-form med böjd ände
  • Polystyren (PS)
  • Förpackad i återförslutningsbar påse
  • Böjd ände eller 'T' ände
  • Sterila
'
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EC N-1935/2004, ISO 11137 – steril SAL 10-3
Färg Klart
Kvantitet 700/förpackning
Form T-form
Storlek (engelska) 5,9 tum
Storlek (metrisk) 15 cm
Material Polystyren
Produkttyp Spridare
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Designad för användning i industriella mikrobiologilabb som mat och dryck, miljö-/vattentester