Läs mer
Gosselin™ Rak behållare
Produktkod. 15448814
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 ml
125 ml
180 ml
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 264
Paket med 380
Paket med 600
Paket med 700
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsfärg unitSize
15448814 60 ml Grön Paket med 700
15448824 60 ml Rött Paket med 600
15458824 125 ml Blått Paket med 380
15488824 125 ml Grön Paket med 380
15408844 180 ml Grön Paket med 264
15498844 180 ml Rött Paket med 264
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15448814 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer TP35C004
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Corning™ Gosselin™ Rak behållare, provflaskor, PP finns i olika storlekar och kvantiteter, och är tillgängliga sterila och icke-sterila.
  • Klar och brottsäker polypropen (PP)
  • Finns i olika storlekar och kvantiteter
  • Färgkodade skruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Stängningsfärg Grön
nr per ärende 700/Cs.
Antal per förpackning 70/Pk.