Läs mer
Gosselin™ Rak behållare
Produktkod. p-7193026
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
180 mL
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 264
Paket med 380
Paket med 600
Paket med 700
Produktkod. 15448814
Brand: Gosselin™ TP35C004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Corning™ Gosselin™ Rak behållare, provflaskor, PP finns i olika storlekar och kvantiteter, och är tillgängliga sterila och icke-sterila.
  • Klar och brottsäker polypropen (PP)
  • Finns i olika storlekar och kvantiteter
  • Färgkodade skruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Stängningsfärg Grön
nr per ärende 700/Cs.
Antal per förpackning 70/Pk.