Läs mer
Gosselin™ Rak behållare, monterad, steril
Produktkod. 15498834
Change view
Kapacitet (metrisk):
180 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 264
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15498834 180 ml Paket med 264
1 options
Produktkod. 15498834 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer TP53C003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.45 SEK
    1396.00 SEK / Paket med 264
    Save 164.45 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med högteknologisk utrustning med hjälp av formningsteknik. Corning™ Gosselin™ Rak behållare, monterad, steril är 180 ml sterila polypropenflaskor med vita LDPE-skruvlock. 284/Fall
  • Klar och brottsäker ny polypropen (PP)
  • Täcktätt skruvlock av polyeten med innerläpp
  • Gammastrålning steriliserad till SAL 10 -3 standard
  • Monteras i linje för att undvika kontaminering och inlindad på brickor
  • Behållare tillverkas med högteknologisk utrustning med hjälp av formningsteknik och flera produktionsinspektioner
  • Råvaror som överensstämmer med europeiska direktiv, inklusive frånvaro av tungmetaller, livsmedelskompatibilitet och medicinsk utrustning för in vitro-diagnostik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Förmonterad behållare
Förslutning ingår Ja
Material Polypropen
Form Rak, cylindrisk
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 180 ml
Stängningsfärg Vitt
Stängningsmaterial LDPE
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Klart
Diameter (metrisk) 52 mm
Höjd (metrisk) 102 mm
nr per ärende 264/Cs.