Läs mer
Gosselin™ Rak polypropenbehållare med skruvlock
Beskrivning
Designad för provinsamling, lagring och transport till laboratorier.
- Polyetenlock
- Läcksäker skruvlock
- Sterila eller icke-sterila versioner tillgängliga
Especificaciones
Especificaciones
| Kapacitet (metrisk) | 40 mL |
| Färg | Genomskinlig |
| För användning med (applikation) | Provsamling |
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | 1000/pack |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Höjd (metrisk) | 70 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?