Läs mer
Gosselin™ Rak polypropenbehållare med skruvlock
Kapacitet (metrisk):
40 mL
125 mL
180 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Stängningsfärg:
Blått
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 264
Paket med 380
Beskrivning
Designad för provinsamling, lagring och transport till laboratorier.
- Polyetenlock
- Läcksäker skruvlock
- Sterila eller icke-sterila versioner tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Färg | Genomskinlig |
| För användning med (applikation) | Provsamling |
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | 380/Pk. |
| Sterilitet | Sterila |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Form | Cylindrisk |
| Visa mer |