Läs mer
Gosselin™ Rak polypropenbehållare med skruvlock
Produktkod. 15488834
Change view
Kapacitet (metrisk):
40 mL
125 mL
180 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Stängningsfärg:
Blått
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 264
Paket med 380
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Stängningsfärg Förpackningsstorlek
15488834 180 mL Sterila Rött Paket med 264
15418834 125 mL Icke-steril Vitt Paket med 380
15408834 125 mL Icke-steril Rött Paket med 380
15478824 125 mL Sterila Vitt Paket med 380
15438834 125 mL Sterila Blått Paket med 380
15438844 180 mL Icke-steril Vitt Paket med 264
15478804 40 mL Icke-steril Vitt Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15488834 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer TP53C002
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Inkluderar läckagesäker polyetenlock. Corning™ Gosselin™ Rak polypropenbehållare med skruvlock är designad med en bred mynning för att ge gott om utrymme för provtagning.
Designad för provinsamling, lagring och transport till laboratorier.
  • Polyetenlock
  • Läcksäker skruvlock
  • Sterila eller icke-sterila versioner tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 180 mL
Färg Klart
Beskrivning Bred mun, disponibel
För användning med (applikation) Provsamling
Material Polypropen
Antal per förpackning 264/Pk.
Sterilitet Sterila
Stängningsfärg Rött
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 102 mm
Höjd (engelska) 4 tum
Kemisk etikett Omärkt
Stängningsmaterial Polypropen
Diameter (metrisk) 52 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Kapacitet (engelska) 6 oz.
Form Cylindrisk
Produkttyp Provbehållare