Läs mer
Gosselin™ Rak polypropenbehållare med skruvlock
Kapacitet (metrisk):
40 mL
125 mL
180 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Stängningsfärg:
Blått
Rött
Vitt
Unit Size:
Paket med 1000
Paket med 264
Paket med 380
Description
Designad för provinsamling, lagring och transport till laboratorier.
- Polyetenlock
- Läcksäker skruvlock
- Sterila eller icke-sterila versioner tillgängliga
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Färg | Genomskinlig |
| För användning med (applikation) | Provsamling |
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | 380/Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Form | Cylindrisk |
| Show More |