Läs mer
Gosselin™ Snaplock med rör
:
Diameter: 85 mm
Beskrivning
- För 400 ml koniska behållare
- LDPE
- Lätt och brottsäker
- Transparent eller vit polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Snap Cap |
| Material | LDPE |
| För användning med (utrustning) | 400 ml konisk behållare |