Läs mer
Gosselin™ Potter av polypropen
Description
- PR500-02 är icke-sterilt
- Mycket stöttålig
- Med proppropenskruvlock
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Behållare med skruvlock |
| Förslutning ingår | Ja |
| Material | Polypropen |
| Form | Rak, cylindrisk |
| Sterilitet | Icke-sterilt |
| Kapacitet (metrisk) | 510 ml |
| Certifikat och efterlevnad | EG N °1935/2004, ISO 11137 |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Färg | Vitt |
| Show More |