Läs mer
Gosselin™ Potter av polypropen
Produktkod. 11783234
Change view
Kapacitet (metrisk):
510 ml
775 ml
1000 ml
1070 ml
Produkttyp:
Behållare med skruvlock
Joniserad behållare
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 160
Paket med 70
Paket med 80
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Produkttyp Förpackningsstorlek
11783234 1000 ml Behållare med skruvlock Paket med 80
12307487 510 ml Joniserad behållare Paket med 160
11793234 1070 ml Behållare med skruvlock Paket med 70
11703244 510 ml Behållare med skruvlock Paket med 160
12317487 775 ml Behållare med skruvlock Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11783234 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer PR105001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4135.00 SEK
    2197.00 SEK / Paket med 80
    Save 1938.00 SEK
    46% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger säker och säker allmän förvaring i laboratoriet. Gosselin™ Polypropengrytor är tillverkade av vitfärgad polypropenplast.
  • Icke steril
  • Mycket stöttålig
  • Med skruvlock av polypropen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Behållare med skruvlock
Förslutning ingår Ja
Material Polypropen
Form Rak, cylindrisk
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Certifikat och efterlevnad EC N°1935/2004, ISO 11137
Stängningsfärg Vitt
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Vitt
Diameter (metrisk) 101 mm
Höjd (metrisk) 130 mm
Inkluderar Vit polypropen dubbelstängande skruvlock
Kvantitet 80/Cs.