Läs mer
Gosselin™ Potter av polypropen
Beskrivning
- Icke steril
- Mycket stöttålig
- Med skruvlock av polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Behållare med skruvlock |
| Förslutning ingår | Ja |
| Material | Polypropen |
| Form | Rak, cylindrisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 1070 ml |
| Certifikat och efterlevnad | EC N°1935/2004 |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Färg | Vitt |
| Visa mer |