Läs mer
Gosselin™ Potter av polypropen
Produktkod. p-8002900
Kapacitet (metrisk):
510 ml
775 ml
1000 ml
1070 ml
Produkttyp:
Behållare med skruvlock
Joniserad behållare
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 160
Paket med 70
Paket med 80
Produktkod. 12307487
Brand: Gosselin™ PR50001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger säker och säker allmän förvaring i laboratoriet. Gosselin™ Polypropengrytor är tillverkade av vitfärgad polypropenplast.
  • Icke steril
  • Mycket stöttålig
  • Med skruvlock av polypropen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Joniserad behållare
Förslutning ingår Ja
Material Polypropen
Form Rak, cylindrisk
Kapacitet (metrisk) 510 ml
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004
Stängningsfärg Vitt
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Vitt
Diameter (metrisk) 101 mm
Höjd (metrisk) 72 mm
Inkluderar Vit polypropenskruvlock och naturlig tätning
nr per ärende 160/Cs.