Läs mer
Gosselin™ Vit polystyrenomrörare
Produktkod. 11744624
Längd (metrisk):
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11744624
Brand: Gosselin AGI06
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna produkt steriliseras med en bestrålningsmetod som uppfyller kraven i ANSI/AAMI/ISO 11137 för att uppnå en Sterility Assurance Level (SAL) på 10-3.
  • Polystyren (PS)
  • Förpackad i manipuleringssäker återförslutningsbar påse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Färg Vitt
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004, ISO 11137
Produkttyp Blandare
För användning med (applikation) Används inom mejeri, miljö, industri, mikrobiologi
Material Polystyren
Längd (metrisk) 150 mm