missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Gossyplure 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7,11-Hexadecadien-1-yl Acetate |
| CAS | 50933-33-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 7,11-Hexadecadien-1-yl Acetate |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C18 H32 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 7,11-Hexadecadien-1-ol, Acetate, gossyplure, 7,11-Hexadecadien-1-ol, acetate (9CI), Gossyplure, Hercon Disrupt, NoMate PBW, Pectone, Selibate PBW, cis-7,cis-11-Hexadecadienyl acetate mixture with cis-7,trans-11-hexadecadienyl acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-18(2)19/h6-7,10-11H,3-5,8-9,12-17H2,1-2H3/b7-6?,11-10+ |
| LEDER | CCCCC=CCC\C=C\CCCCCCOC(=O)C |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?